Learn More
Fisherbrand™ Universal-Pipettenpumpe
Genaue Titration dank einfacher Einhandbedienung
Marke:  Fisherbrand™ 14955110
2.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15239805
  • 28.60 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochwertigem Polyethylen
  • Für Glas- und serologische Pipetten geeignet
  • Optimal für die Seifen- und Säuretitration
  • Deutliche Markierungen erleichtern das Abmessen
  • 10ml-Pipettierer sind mit Markierungen in 0.10 ml-Schritten versehen
  • 25ml-Pipettierer sind mit Markierungen in 0.20 ml-Schritten versehen
  • Mit dem drehbaren Daumenrad kann Flüssigkeit angesaugt oder abgegeben werden
  • Durch das Betätigen des Seitenhebels kann der Gesamtinhalt rasch dispensiert werden
Die 25 ml-Version eignet sich für 10 und 25 ml-Pipetten
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Polyethylen
Pipettierhilfe
10 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-Pipettenpumpe > 10 ml; Grün