Learn More
Fisherbrand™ Universal-Pipettenpumpe
2.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus hochwertigem Polyethylen
- Für Glas- und serologische Pipetten geeignet
- Optimal für die Seifen- und Säuretitration
- Deutliche Markierungen erleichtern das Abmessen
- 10ml-Pipettierer sind mit Markierungen in 0.10 ml-Schritten versehen
- 25ml-Pipettierer sind mit Markierungen in 0.20 ml-Schritten versehen
- Mit dem drehbaren Daumenrad kann Flüssigkeit angesaugt oder abgegeben werden
- Durch das Betätigen des Seitenhebels kann der Gesamtinhalt rasch dispensiert werden
Die 25 ml-Version eignet sich für 10 und 25 ml-Pipetten
Spezifikation
Blau | |
Polyethylen | |
Pipettierhilfe | |
2 ml |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-Pipettenpumpe > 2 ml; Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur