Learn More
Fisherbrand™ Kunststoffdeckel für Ultraschallreinigungsgerät
Eine praktische Abdeckung als Ergänzung zu Ihrem Ultraschallreinigungsgerät. Fisherbrand™ Diese Abdeckungen für Ultraschallreinigungsgeräte sind aus langlebigem blauem Kunststoff hergestellt.
13.90 CHF - 134.00 CHF
Spezifikation
Typ Abdeckung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10060892
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1003278
Ultraschallreiniger, 0,8 l Abdeckung
13.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10235232
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1003280
Ultraschallreiniger, 1,75 l Abdeckung
19.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10560243
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1003281
Ultraschallreiniger, 2,75 und 4,25 l Deckel
22.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10798294
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
1003282
Ultraschallreiniger, 5,75 l Deckel
28.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11846244
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
1003283
Ultraschallreiniger, 6,9 und 9,4 l Deckel
35.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10487912
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
1003285
Ultraschallreiniger, 9,5 und 12,75 l Deckel
35.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10798484
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
1003286
Ultraschallreiniger, 18 l Deckel
38.79 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10345962
Zubehör anzeigen missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
1003287
Ultraschallreiniger, 28 l Deckel
43.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11706208
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
1009050
Ultraschallreiniger, 45 l Abdeckung
71.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
11716208
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
1009058
Ultraschallreiniger, 90 l Deckel
134.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt den Aufheizvorgang
  • In umgedrehten Zustand kann der Deckel als Abtropfschale verwendet werden
  • Die gesammelte Reinigungsflüssigkeit kann wieder in den Tank gegeben werden
Spezifikation
Spezifikation
Abdeckung
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kunststoffdeckel für Ultraschallreinigungsgerät