Learn More
Fisherbrand™ Tauchkorb für Ultraschallreinigungsgerät
Tauchkorb mit einem feinmaschigem Netz zur Sicherung kleiner Teile.
16.85 CHF - 68.38 CHF
Spezifikation
Typ Immersionskorb
Zur Verwendung mit (Geräte) FB11211 Ultraschallreinigungsgerät
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Material Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10196162
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1007545
Edelstahl 78 x 60 mm
68.38 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10611432
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2070380000
Polypropylen 74 x 50 mm
16.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10089320
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2070540000
Edelstahl 59 x 60 mm
53.72 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Feinmaschiges Netz zur Sicherung kleiner Teile
  • In Polypropylen oder Edelstahl erhältlich
  • Extra lange Griff für einfache Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
Immersionskorb
FB11211 Ultraschallreinigungsgerät
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tauchkorb für Ultraschallreinigungsgerät