Learn More
Fisherbrand™ Tauchkorb für Ultraschallreinigungsgerät
Tauchkorb mit einem feinmaschigem Netz zur Sicherung kleiner Teile.
Marke:  Fisherbrand™ 2070540000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10089320
  • 53.72 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Feinmaschiges Netz zur Sicherung kleiner Teile
  • In Polypropylen oder Edelstahl erhältlich
  • Extra lange Griff für einfache Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
Immersionskorb
Edelstahl
59 x 60 mm
FB11211 Ultraschallreinigungsgerät
Rund
Videos
  • Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Fisherbrand - Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Tauchkorb für Ultraschallreinigungsgerät > Runder Eintauchkorb aus Edelstahl; 59 mm breit x 60 mm hoch