Learn More
Fisherbrand™ Tauchkorb für Ultraschallreinigungsgerät
Tauchkorb mit einem feinmaschigem Netz zur Sicherung kleiner Teile.
Marke: Fisherbrand™ 2070380000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Feinmaschiges Netz zur Sicherung kleiner Teile
- In Polypropylen oder Edelstahl erhältlich
- Extra lange Griff für einfache Anwendung
Spezifikation
Immersionskorb | |
FB11211 Ultraschallreinigungsgerät | |
Polypropylen | |
74 x 50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tauchkorb für Ultraschallreinigungsgerät > Hostalen Tauchkorb; 74 B x 50 mm H
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur