Learn More
Fisherbrand™ Twisted Nichrome™ Inokulating Loops mit Handles
In drei verschiedenen Größen erhältlich
Marke:  Fisherbrand™ 14956103
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16406849
  • 12.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In drei verschiedenen Größen erhältlich
  • Der Aluminiumgriff ist 18,4 cm lang
  • Lieferung mit Nichrome-Drahtschleife
  • Die Drahtlänge beträgt100 mm
Spezifikation
Spezifikation
0,118 in.
Nichrome
24 G
18,4 cm
3 mm
Impföse
7,25 in.
Aluminiumgriff
Name des Produkts
Fisherbrand™ Twisted Nichrome™ Inokulating Loops mit Handles > 24Messgerät;3 mm-Schlaufe (Innendurchmesser)