Learn More
Fisherbrand™ Twisted Nichrome™ Inokulating Loops mit Handles
In drei verschiedenen Größen erhältlich
12.00 CHF
Spezifikation
Material Nichrome
Produkttyp Impföse
Länge (angloamerikanisch) Griff 7,25 in.
Länge (metrisch) Griff 18,4 cm
Grifftyp Aluminiumgriff
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Diameter (Metric) Inside Gauge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Diameter (Metric) Inside Gauge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16406849
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14956103
3 mm 24 G
12.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In drei verschiedenen Größen erhältlich
  • Der Aluminiumgriff ist 18,4 cm lang
  • Lieferung mit Nichrome-Drahtschleife
  • Die Drahtlänge beträgt100 mm
Spezifikation
Spezifikation
Nichrome
7,25 in.
Aluminiumgriff
Impföse
18,4 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Twisted Nichrome™ Inokulating Loops mit Handles