Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE TEMPERATURE CONTROLLER
Steuert Heizelemente, Kühlblöcke, Heizplatten oder Inkubatoren
Marke:  Fisherbrand™ 4130
Artikelnummer. 15253996
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Zwei AAA-Batterien (bieten Speichereinstellungsspitzen bei Stromausfall) und 3.5 ft. (1 m) langes Sensorkabel
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Traceable™ Digitaler Temperaturregler steuert Heizelemente, Kühlblöcke, Heizplatten oder Inkubatoren. Schaltet das Gerät ein oder aus, wenn die Temperatur über- oder unterschritten wird.
  • Mit einem Bereich von – bis +60° C (-4° bis +140° F) ermöglicht es die Aufrechterhaltung von Temperaturen über und unter der Umgebungstemperatur in 1° C- oder ° F-Schritten; Auflösung: 0.1 ° C oder ° F
  • 0.5 Zoll (13 mm) hohe LCD-Anzeige zeigt Temperatur und Zeit bis zur Sekunde an
  • Die Leuchte zeigt an, ob das angeschlossene Gerät ein- oder ausgeschaltet ist
  • Durch die manuelle Umgehung wird das Gerät sofort ein- oder ausgeschaltet, ohne die Temperatureinstellungen zu stören
  • 115 VAC, UL-Relais
  • Das Gerät akzeptiert standardmäßige Drei-Stift-Stecker- und Steuergeräte bis zu 1800 w, 15 A
Bestellinformation
Abmessungen: L 2.75 x B 5.5 x H 1.25 in. (7 x 14 x 3 cm).
Certifications
Mit Traceable-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
14 cm
5.5 Zoll
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE TEMPERATURE CONTROLLER > Digitale Temperatursteuerung