Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ 275 ml-Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
Marke:  Fisherbrand™ 116037GC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11707854
  • 451.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
  • Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
  • Division: 0,0005
  • Länge: 330mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
117H
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Kalknatronglas
1,30 bis 1,35 ASTM 117H-62
60 °F
0,0005
330 mm
Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
275 mL
Name des Produkts
Fisherbrand™ ASTM™ 275 ml-Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser > ASTM-Nr.: 117H; 275 ml Flüssigkeitsvolumen; mit 3-Punkt-Zertifizierung