Learn More
SYBR™ Power SYBR™ Green PCR Master Mix
Weist eine hervorragende Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit auf; Detektion bereits ab zwei Kopien eines Zielgens über ein breites Spektrum von Template-Konzentrationen hinweg.
Marca: SYBR™ 4368577
203.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: SYBR™ Green1 Farbstoff, AmpliTaq Gold DNA-Polymerase LD, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, passiver Referenzfarbstoff 1 und optimierte Pufferkomponenten
Requires : Vorlage und Primer
Description
Überlegene Quantifizierung von Nukleinsäuren mit dem Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green Mastermix.
- Der Power SYBR™ Green PCR-Mastermix enthält alle notwendigen Komponenten (außer Template und Primern) für eine überragende auf Reagenzien basierende SYBR™ Green Echtzeit-PCR
- Die optimierte Formulierung enthält hochgereinigte AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, LD und verfügt über eine höhere Empfindlichkeit als der SYBR™ Green PCR-Mastermix
- Der Power SYBR™ Green PCR-Mastermix enthält eine Mischung aus dTTP/dUTP, die mit AmpErase™ UNG kompatibel ist, um eine Kontamination durch vorangegangene Experimente zu vermeiden
- Enthält eine firmeneigene Version des internen Passivreferenzfarbstoffs ROX™ zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Fluoreszenzschwankungen, um die Variabilität zwischen den Wells zu minimieren, die durch verschiedene Ursachen entstehen (z. B. Pipettierfehler und Probenverdunstung)
- Die auf Reagenzien basierende Power SYBR™ Green PCR-Chemie löst den bisherigen SYBR™ Green PCR-Mastermix in den Applied Biosystems™ Protokollen ab; die Einstellungen und Bedingungen für das Thermocycling bleiben gleich
Order Info
Versandbedingung: Nasses Eis
Specifications
Das 2x Gemisch enthält SYBR™ Green Dye, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase LD, dNTPs mit dUTP⁄dTTP-Mischung, Passive Reference 1 und optimierte Pufferkomponenten. Enthält 1 x 1 ml-Fläschchen, ausreichend für 40 Reaktionen bei 50 µl. Bei -20 °C lagern . Garantierte Mindesthaltbarkeit: 60 Tage (exaktes Verfallsdatum auf Produkt und COFA aufgedruckt). |
|
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
SYBR™ Green | |
SYBR™ | |
LD (Low DNA) | |
Nasseis | |
Genexpression | |
40 Reaktionen | |
1 x 1 ml |
SYBR | |
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, AmpliTaq Gold LD | |
7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
1 x 1 ml | |
40 Reaktionen von 50 μl | |
2X | |
DNA (genomisch), cDNA |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2502198 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | |
2411196 | Analysenzertifikat | 27/11/2024 | 4368577,4368577_LITL18 PROMO |
2407195 | Analysenzertifikat | 16/08/2024 | 4368577,4368577_LITL18 PROMO |
2405194 | Analysenzertifikat | 30/05/2024 | 4368577,4368577_LITL18 PROMO |
2403193 | Analysenzertifikat | 18/03/2024 | 4368577,4368577_LITL18 PROMO |