Learn More
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmen
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
56.05 CHF - 121.00 CHF
Spezifikation
Menge 100/Packung
Typ Schlauch- und Schlauchklemme
Material Nylon
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlauch und Schlauch mit Außendurchmesser von 0,24 in (6,1 mm) bis 1,42 in (36,07 mm) Außendurchmesser
Temperaturresistenz (metrisch) 0° bis 90 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10302060
Unterlagen ansehen
Masterflex™
90024-39
0.36 bis 0.4 Zoll 0,914 bis 1,01 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10794532
Unterlagen ansehen
Masterflex™
90024-40
0.24 bis 0.29 Zoll 0,6 bis 0,7 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10280830
Unterlagen ansehen
Masterflex™
90024-38
0.41 bis 0.46 Zoll 1,04 bis 1,16 cm
87.80 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10626690
Unterlagen ansehen
Masterflex™
3265EA
0.53 bis 0.6 Zoll 1,34 bis 1,52 cm
76.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10527070
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
90024-35
0.59 bis 0.66 Zoll 1,49 bis 1,67 cm
78.30 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10250500
Unterlagen ansehen
Masterflex™
90024-34
0.67 bis 0.78 Zoll 1,701 bis 1,981 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10311870
Unterlagen ansehen
Masterflex™
90024-33
0.73 bis 0.83 Zoll 1,85 bis 2,1 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10230360
Unterlagen ansehen
Masterflex™
90024-31
0.95 bis 1.09 Zoll 2,41 bis 2,76 cm
121.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10586490
Unterlagen ansehen
Masterflex™
90024-30
1.03 bis 1.18 Zoll 2,61 bis 2,99 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10636870
Unterlagen ansehen
Masterflex™
9002464
1.25 bis 1.42 Zoll 3,17 bis 3,6 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10019089
Unterlagen ansehen
Masterflex™
90024-37
0.47 bis 0.53 Zoll 1,193 bis 1,34 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Mit großer Temperaturtoleranz
  • Für auslaufsichere Abdichtung den Verschluss zusammendrücken, zum Lösen seitlich drücken
  • Gassterilisiert oder chemisch sterilisiert für biomedizinische Anwendungen oder Lebensmittelanwendungen
  • 12 Größen zur Aufnahme von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 0.246 bis 1.425 Zoll (6.25 bis 36.19 mm)
Druck-, Vakuum- und Flüssigkeitsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
100/Packung
Nylon
0° bis 90 °C
Schlauch- und Schlauchklemme
Schlauch und Schlauch mit Außendurchmesser von 0,24 in (6,1 mm) bis 1,42 in (36,07 mm) Außendurchmesser
32 bis 194 °F
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmen