Learn More
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmen
Beschreibung
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
- Mit großer Temperaturtoleranz
- Für auslaufsichere Abdichtung den Verschluss zusammendrücken, zum Lösen seitlich drücken
- Gassterilisiert oder chemisch sterilisiert für biomedizinische Anwendungen oder Lebensmittelanwendungen
- 12 Größen zur Aufnahme von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 0.246 bis 1.425 Zoll (6.25 bis 36.19 mm)
Druck-, Vakuum- und Flüssigkeitsanwendungen
Spezifikation
100/Packung | |
Nylon | |
0.24 bis 0.29 Zoll | |
32 bis 194 °F |
Schlauch- und Schlauchklemme | |
Schlauch und Schlauch mit Außendurchmesser von 0,24 in (6,1 mm) bis 1,42 in (36,07 mm) Außendurchmesser | |
0° bis 90 °C | |
0,6 bis 0,7 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmen > Bereich Klemm-Innendurchmesser: 0.246 bis 0.290 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur