Learn More
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmen
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
Marke:  Masterflex™ 90024-38
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10280830
  • 87.80 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
Wiederverwendbare einteilige Nylonklemmen für Schläuche und Röhrchen
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Mit großer Temperaturtoleranz
  • Für auslaufsichere Abdichtung den Verschluss zusammendrücken, zum Lösen seitlich drücken
  • Gassterilisiert oder chemisch sterilisiert für biomedizinische Anwendungen oder Lebensmittelanwendungen
  • 12 Größen zur Aufnahme von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 0.246 bis 1.425 Zoll (6.25 bis 36.19 mm)
Druck-, Vakuum- und Flüssigkeitsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
100/Packung
Nylon
0.41 bis 0.46 Zoll
32 bis 194 °F
Schlauch- und Schlauchklemme
Schlauch und Schlauch mit Außendurchmesser von 0,24 in (6,1 mm) bis 1,42 in (36,07 mm) Außendurchmesser
0° bis 90 °C
1,04 bis 1,16 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Tight-Seal™ Klemmen > Klemmen-Innendurchmesser Bereich: 0.410 bis 0.468 Zoll