Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat, ohne Filter
Das neue, verbesserte SureOne Reload-System von Fisherbrand besticht durch eine umfassende Palette an universell einsetzbaren Pipettenspitzen mit Micropoint-Anschluss
12.07 CHF - 135.79 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Universelle Passform |
Produktlinie | SureOne |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Spitzenform | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Spitzenform | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11548442
![]() |
Fisherbrand™
T112NXL-FIS |
100 bis 1250 μl | Unsteril | Micro Point | Bulk |
12.07 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10492725
![]() |
Fisherbrand™
T112XLRS-FIS |
100 bis 1250 μl | Steril | Micro Point | Aufklappbares Gestell |
31.95 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11963456
![]() |
Fisherbrand™
T112XLRL-FIS |
100 bis 1250 μl | Unsteril | Micro Point | Nachfüllpackung |
135.79 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11903456
![]() |
Fisherbrand™
T106R-FIS |
5 bis 300 mu;l | Unsteril | Abgeschrägt | Aufklappbares Gestell |
31.65 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10003414
![]() |
Fisherbrand™
T106RS-FIS |
5 bis 300 mu;l | Steril | Abgeschrägt | Aufklappbares Gestell |
107.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11993446
![]() |
Fisherbrand™
T106-FIS |
5 bis 300 μl | Unsteril | Micro Point | Bulk |
12.07 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11538442
![]() |
Fisherbrand™
T106RL-FIS |
5 bis 300 μl | Unsteril | Abgeschr├ñgte Enden | Nachfüllpackung |
24.15 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11913426
|
Fisherbrand™
T114R-FIS |
0.5 to 10 μL | Unsteril | MicroPoint | Hinged Rack | N/A | N/A | N/A | |||||
11953416
![]() |
Fisherbrand™
TA104R-FIS |
0.1 bis 10 μl | Unsteril | Micro Point | Aufklappbares Gestell |
29.35 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11973416
![]() |
Fisherbrand™
TA104RL-FIS |
0.1 bis 10 μl | Unsteril | Micro Point | Nachfüllpackung |
71.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11588402
![]() |
Fisherbrand™
T102R-FIS |
0.1 bis 10 μl | Unsteril | Extra lang | Aufklappbares Gestell |
30.35 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10527014
![]() |
Fisherbrand™
T102RS-FIS |
0.1 bis 10 μl | Steril | Extra lang | Aufklappbares Gestell |
28.90 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11903426
|
Fisherbrand™
T114-FIS |
0.5 to 10 μL | Unsteril | MicroPoint | Bulk | N/A | N/A | N/A | |||||
11933416
![]() |
Fisherbrand™
TA104-FIS |
0.1 bis 10 μl | Unsteril | Micro Point | Bulk |
12.12 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10053014
![]() |
Fisherbrand™
TA104RS-FIS |
0,1 bis 10 μl | Steril | Micro Point | Aufklappbares Gestell |
36.92 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Das Nachfüllsystem bietet eine komplette Linie von MicroPoint Universalpipettenspitzen.
- Alle sterilen Spitzen im Rack sind in Schrumpffolie eingewickelt und zertifiziert RNase-, DNase-, ATP-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor-, Endotoxin- sowie DNA-frei. Alle nicht sterilen Spitzen im Rack und alle ungefilterten Großpackungsspitzen sind zertifiziert RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
- Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, falls der Behälter herunterfällt
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
- Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
- Chargenverfolgbarkeit: Alle Einsätze enthalten die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer.
- Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
- Contact Clip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen, wenn die Spitzen in Einsätze gesteckt werden
- Mehrkanal-Design; alle Einsätze haben das 96-Well-Format. Das robuste, unbiegsame Designsorgt für eine sichere Abdichtung an jeder Spitze.
- Die Produktinformationen sind auf die Verpackung aufgedruckt
- Die Staubklappe schützt das Produkt vor Kontamination
- Eingestanzte Grifflöcher ermöglichen ein einfaches Herausziehen des Produkts
- Die Aussparung in der Verpackung erleichtert das Entnehmen der Einsätze
- Die Nachfüllpackungen sparen im Vergleich zur Verpackung im Gestell 58 % an Platz auf der Arbeitsfläche ein und reduziert den Kunststoffabfall um 52 %.
Bestellinformation
Die Verpackungsoptionen umfassen Großpackung, Verpackung im Gestell, sterile Verpackung im Gestell und Nachfüllpackung.
Spezifikation
Ungefiltert | |
Universelle Passform | |
SureOne | |
Polypropylen |