Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat, ohne Filter
Das neue, verbesserte SureOne Reload-System von Fisherbrand besticht durch eine umfassende Palette an universell einsetzbaren Pipettenspitzen mit Micropoint-Anschluss
Marke: Fisherbrand™ T112XLRS-FIS
Beschreibung
Das Nachfüllsystem bietet eine komplette Linie von MicroPoint Universalpipettenspitzen.
- Alle sterilen Spitzen im Rack sind in Schrumpffolie eingewickelt und zertifiziert RNase-, DNase-, ATP-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor-, Endotoxin- sowie DNA-frei. Alle nicht sterilen Spitzen im Rack und alle ungefilterten Großpackungsspitzen sind zertifiziert RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
- Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, falls der Behälter herunterfällt
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
- Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
- Chargenverfolgbarkeit: Alle Einsätze enthalten die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer.
- Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
- Contact Clip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen, wenn die Spitzen in Einsätze gesteckt werden
- Mehrkanal-Design; alle Einsätze haben das 96-Well-Format. Das robuste, unbiegsame Designsorgt für eine sichere Abdichtung an jeder Spitze.
- Die Produktinformationen sind auf die Verpackung aufgedruckt
- Die Staubklappe schützt das Produkt vor Kontamination
- Eingestanzte Grifflöcher ermöglichen ein einfaches Herausziehen des Produkts
- Die Aussparung in der Verpackung erleichtert das Entnehmen der Einsätze
- Die Nachfüllpackungen sparen im Vergleich zur Verpackung im Gestell 58 % an Platz auf der Arbeitsfläche ein und reduziert den Kunststoffabfall um 52 %.
Bestellinformation
Die Verpackungsoptionen umfassen Großpackung, Verpackung im Gestell, sterile Verpackung im Gestell und Nachfüllpackung.
Spezifikation
100 bis 1250 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
89 mm | |
Aufklappbares Gestell | |
Universelle Passform | |
SureOne | |
100, 200, 500, 1000 μl |
Ungefiltert | |
Blau | |
3,5 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP, Keimen, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und Pyrogenen | |
Micro Point | |
Ja | |
Polypropylen |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors