Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat, ohne Filter
Das neue, verbesserte SureOne Reload-System von Fisherbrand besticht durch eine umfassende Palette an universell einsetzbaren Pipettenspitzen mit Micropoint-Anschluss
Marke: Fisherbrand™ T106R-FIS
28.23 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Nachfüllsystem bietet eine komplette Linie von MicroPoint Universalpipettenspitzen.
- Alle sterilen Spitzen im Rack sind in Schrumpffolie eingewickelt und zertifiziert RNase-, DNase-, ATP-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor-, Endotoxin- sowie DNA-frei. Alle nicht sterilen Spitzen im Rack und alle ungefilterten Großpackungsspitzen sind zertifiziert RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
- In alle Rack-Komponenten sind Recycle-Logos eingeprägt
- Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
- Ein Sure Stack-Deckelrand verhindert, dass Racks umher rutschen, wenn sie gestapelt und in einem Labor transportiert werden
- Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, falls der Behälter herunterfällt'
- Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
- Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
- Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
- Chargenverfolgbarkeit — Alle Einsätze enthalten die Fisherbrand Artikelnummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer.
- Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
- Contact Clip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen, wenn die Spitzen in Einsätze gesteckt werden
- Mehrkanal-Design; alle Einsätze haben das 96-Well-Format. Das robuste, unbiegsame Design sorgt für eine sichere Abdichtung an jeder Spitze.
- Die Produktinformationen sind auf die Verpackung aufgedruckt
- Die Staubklappe schützt das Produkt vor Kontamination
- Eingestanzte Grifflöcher ermöglichen ein einfaches Herausziehen des Produkts
- Die Aussparung in der Verpackung erleichtert das Entnehmen der Einsätze
- Die Nachfüllpackungen sparen im Vergleich zur Verpackung im Gestell 58 % an Platz auf der Arbeitsfläche ein und reduzieren den Kunststoffabfall um 52 %.
Bestellinformation
Die Verpackungsoptionen umfassen Großpackung, Verpackung im Gestell, sterile Verpackung im Gestell und Nachfüllpackung.
Spezifikation
5 bis 300 mu;l | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
58 mm | |
Aufklappbares Gestell | |
Universelle Passform | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
2 in. | |
RNase-, DNase- und DNA-frei | |
Abgeschrägt | |
SureOne |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
17Stunden
11Minuten
41Sekunden
11 -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
58Stunden
11Minuten
41Sekunden
11