Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Versenkte Silikon-Septum-Stopfen
Nicht toxische und autoklavierbare, eingesenkte Septumstopper sind außen gezahnt und erzeugen eine effiziente Innendichtung
13.10 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Material Silikon
Produkttyp Septumstopfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nicht toxische und autoklavierbare, eingesenkte Septumstopper sind außen gezahnt und erzeugen eine effiziente Innendichtung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11542503
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB57895
9.22 bis 9.75 mm
13.10 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11552503
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB57896
13.75 bis 14.25 mm
22.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11572503
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB57898
20.00 bis 21.00 mm
128.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11562503
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB57897
14.50 bis 15.50 mm
21.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Elliptischer Flansch für effizientes Entfernen des Stopfens aus der Öffnung
  • Leicht mit einer hypodermischen Nadel zu durchstechen
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Silikon
Septumstopfen
Nicht toxische und autoklavierbare, eingesenkte Septumstopper sind außen gezahnt und erzeugen eine effiziente Innendichtung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Versenkte Silikon-Septum-Stopfen