Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Versenkte Silikon-Septum-Stopfen
Nicht toxische und autoklavierbare, eingesenkte Septumstopper sind außen gezahnt und erzeugen eine effiziente Innendichtung
Marke:  Fisherbrand™ FB57897
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11562503
  • 21.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Elliptischer Flansch für effizientes Entfernen des Stopfens aus der Öffnung
  • Leicht mit einer hypodermischen Nadel zu durchstechen
Spezifikation
Spezifikation
14.50 bis 15.50 mm
Für Behälter mit 14.5 bis 15.5 mm Innendurchmesser
Durchscheinend
Septumstopfen
Nicht toxische und autoklavierbare, eingesenkte Septumstopper sind außen gezahnt und erzeugen eine effiziente Innendichtung
1
Silikon
1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Versenkte Silikon-Septum-Stopfen > Größe Nr.: 1; für Öffnungen mit Innendurchmesser: 14.50 bis 15.50 mm