Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Versenkte Silikon-Septum-Stopfen
Nicht toxische und autoklavierbare, eingesenkte Septumstopper sind außen gezahnt und erzeugen eine effiziente Innendichtung
Marke:  Fisherbrand™ FB57895
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11542503
  • 13.10 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Elliptischer Flansch für effizientes Entfernen des Stopfens aus der Öffnung
  • Leicht mit einer hypodermischen Nadel zu durchstechen
Spezifikation
Spezifikation
9.22 bis 9.75 mm
Für Behälter mit 9.22 bis 9.75 mm Innendurchmesser
Silikon
Nicht toxische und autoklavierbare, eingesenkte Septumstopper sind außen gezahnt und erzeugen eine effiziente Innendichtung
Durchscheinend
Septumstopfen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Versenkte Silikon-Septum-Stopfen > Keine Größen-Nr.; für Öffnungen mit Innendurchmesser: 9.25 bis 9.75 mm