Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Probenbehälter mit Graduierung
Optimal für die Entnahme, den Transport und die Lagerung von Proben
Marke:  Fisherbrand™ 14955101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11769378
  • 187.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Graduiert
  • Ohne Deckel
Bestellinformation
Die sterilen Behälter mit Deckel sind einzeln verpackt. Die nicht sterilen und sterilen Behälter ohne Deckel sind in Großpackungen lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Polypropylen
4,5 oz.
Ja
Steril
133 mL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Probenbehälter mit Graduierung > Ohne Deckel; steril; Kapazität: 4,5 oz. (133 ml)