Learn More
Fisherbrand™ X6 MICROPROBES (6/PACK)
Sechs Edelstahl-Sonden für Elektronik, Sezieren, Prüfen, Löten, Kleben und Mikromanipulationen
Marke: Fisherbrand™ 3310
Beschreibung
Sechs Edelstahl-Sonden für Elektronik, Sezieren, Prüfen, Löten, Kleben und Mikromanipulationen
Hervorragend geeignet zum Einhängen kleiner Federn, zum Verpacken von Säulen, zum Reinigen von Miniaturteilen und zum Löten von Leiterplatten Lot bleibt nicht an den Sonden haften
- Spitzen werden handgeschliffen, um die Schärfe zu erhalten
- Präzisionsgeschliffen, hochpoliert und angelassen für eine lange Lebensdauer
Bestellinformation
Packung enthält jeweils eine von sechs Formen, die auf dem Foto gezeigt werden
Spezifikation
Mikrosonde | |
Ideal für Laboranwendungen wie Positionieren von Proben unter einem Mikroskop, Sezieren, Prüfen, Löten, Kleben und alle Mikromanipulationen im Labor | |
Nadel | |
15.2 cm |
Edelstahl | |
Sechs Edelstahl-Sonden, Tragetasche | |
6 in. |