Learn More
Buerkle™ Deckel für Instrumentenschale aus PS
Der Deckel für Instrumentenschale aus PS gewährt gute Sicht bei gleichzeitig sicherem Verschluss.
Marke: Buerkle™ 4230-2231
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Deckel gewährt gute Sicht bei gleichzeitig sicherem Verschluss.
Spezifikation
2.300 ml, 5.500 ml | |
Kristallklar | |
Polystyrol | |
250 mm | |
Rechteckig |
350 x 250 mm | |
350 mm | |
Deckel für Instrumentenschale | |
Für 2300/5500 ml-Instrumententablett | |
Nicht autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Deckel für Instrumentenschale aus PS > Größe (L x B):350 x 250mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur