Learn More
Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitzen
Für den Einsatz mit großvolumigen Pipetten
37.85 CHF - 109.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1 bis 10 ml |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Format | Bulk |
Spitzenform | Makro |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11947754
![]() |
Fisherbrand™
097-FIS |
161 mm |
39.78 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11957754
![]() |
Fisherbrand™
094-FIS |
152 mm |
109.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17838983
![]() |
Fisherbrand™
094-FIS |
152 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
Für den Einsatz mit großvolumigen Pipetten
- Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt
- Fortschrittliche Formtechnologie sorgt für gerade Spitzen
- Alternative zu serologischen Pipetten
- Nicht steril; durch ein unabhängiges Labor als RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei zertifiziert
Spezifikation
1 bis 10 ml | |
Autoklavierbar | |
Makro |
Unsteril | |
Bulk | |
Polypropylen |