Learn More
Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitzen
34.16 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für den Einsatz mit großvolumigen Pipetten
- Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt
- Fortschrittliche Formtechnologie sorgt für gerade Spitzen
- Alternative zu serologischen Pipetten
- Nicht steril; durch ein unabhängiges Labor als RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei zertifiziert
Spezifikation
1 bis 10 ml | |
Natural | |
6.44 Zoll | |
Bulk | |
Pipetman (P-10ml), Rainin Classic |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
161 mm | |
Makro | |
Polypropylen |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
38Stunden
22Minuten
31Sekunden
33 -
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24165Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
24Stunden
22Minuten
31Sekunden
33 -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
79Stunden
22Minuten
31Sekunden
33Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %