Learn More
Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit großvolumigen Pipetten
Marke:  Fisherbrand™ 094-FIS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17838983
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit großvolumigen Pipetten
  • Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt
  • Fortschrittliche Formtechnologie sorgt für gerade Spitzen
  • Alternative zu serologischen Pipetten
  • Nicht steril; durch ein unabhängiges Labor als RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 10 ml
Unsteril
Autoklavierbar
Bulk
Fisherbrand™ II, Thermo Scientific™
Polypropylen
Ungefiltert
klar
152 mm
Makro
Maxi™
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitzen > Volumen: 1 bis 10 ml; 150,2 mm