Learn More
Fisherbrand™ Silikonbehandelte Mikrozentrifugenröhrchen mit niedriger Retention
GREENER_CHOICE
Der Snap-Cap™ Deckel dichtet sicher ab — selbst über längere Zeiträume
Marke:  Fisherbrand™ 502GRD-SC-FIS
9.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17848983
  • 10.85 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-11-2025
Beschreibung
Der Snap-Cap™ Deckel sorgt für eine sichere Versiegelung – auch über längere Zeiträume hinweg. Kritische Anwendungen, bei denen eine gründliche Probenrückgewinnung ausschlaggebend ist
  • Aus langlebigem, chemisch beständigem Polypropylen
  • Das 0.6 ml-Röhrchen ist in 0.2 ml-Schritten graduiert, das 1.5 ml-Röhrchen in 0.5 ml-Schritten mit zusätzlicher Graduierung bei 0.1 und das 2.0 ml-Röhrchen in 0.5 ml-Schritten
  • Für den Einsatz in kritischen Anwendungsbereichen konzipiert, bei denen es auf die Rückgewinnung winziger Probenmengen ankommt
  • Beständig gegen Drehzahlen von 30,000 x g
  • Empfohlen für den Einsatz vom Tiefkühlgerät zur Zentrifuge
  • Autoklavierbar bis 120 °C und beständig gegen Tieftemperaturen bis -80 °C
Bestellinformation
Unsterile Röhrchen werden in der Großpackung geliefert. Sterile Röhrchen (naturfarben) sind einzeln verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss
0.6 ml
30 mm
Kritische Anwendungen, bei denen eine gründliche Probenrückgewinnung ausschlaggebend ist
Unsteril
Schnappverschluss
10 mm
Autoklavierbar
Naturfarben
Polypropylen
Großpackung
Ja
30000 xg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonbehandelte Mikrozentrifugenröhrchen mit niedriger Retention > Volumen: 0,6 ml; AD x L: 10 x 30 mm; unsteril; Großpackung