Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Feste, durchscheinende Flaschen
Marke:  Fisherbrand™ 300121-0004
8.36 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12971261
  • 8.80 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Beschreibung
Beschreibung
Feste, durchscheinende Flaschen
  • Auslaufsicher†
  • Höhere Anwendungstemperatur als LDPE — kurzfristig bis 120 °C (248 °F) und dauerhaft bis 110 °C (230 °F)
  • Versprödungstemperatur -100 °C (-148 °F)
  • Die Flaschen können durch Bestrahlung, EtO oder chemisch sterilisiert werden
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,2 oz., 125 ml
4.2 oz.
HDPE
38 mm
Ja
Weit
Polypropylen
Schraubkappe
125 ml
Durchscheinend
Unsteril
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Autoklavierbar
Leckagefreie Weithalsflasche
38 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen > 4 oz. (125 ml); Größe des Schraubverschlusses: 38