Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Streptavidin, 10 nm colloidal gold conjugate
Alexa Fluor™ 488 Streptavidin, 10 nm kolloidales Goldkonjugat
Marke:  Molecular Probes™ A32361
620.16 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10674603
  • 816.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Alexa Fluor™ 488 Streptavidin enthält ein Biotin-bindendes Protein (Streptavidin), das kovalent an einen fluoreszierenden Marker (Alexa Fluor™ Farbstoff) gebunden ist. Streptavidin besitzt eine sehr hohe Bindungsaffinität für Biotin. Streptavidin-Konjugate werden häufig gemeinsam mit Biotin-Konjugaten zum spezifischen Nachweis verschiedenster Proteine, Proteinmotive, Nukleinsäuren und anderer Moleküle verwendet (z. B. kann ein an ein Protein-Target gebunder biotinylierter primärer Antikörper mithilfe von fluoreszenzmarkiertem Streptavidin nachgewiesen werden). Ähnliche Strategien kommen in zahlreichen Nachweisprotokollen zum Einsatz, einschließlich Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie sowie Mikrotiterplatten-Assays. Streptavidin-Konjugate mit Alexa Fluor™ Farbstoffen sind als 1 mg gefriergetrocknetes Produkt oder als 0,5 ml-Volumen einer 2 mg/ml-Lösung erhältlich.
Wichtige Merkmale von Alexa Fluor™ 488 Streptavidin-Konjugaten:
  • Alexa Fluor™ 488 Streptavidin-Konjugat hat Ex/Em-Maxima von ∼ (495/519)
  • Helle, fotostabile Fluoreszenz
  • Hohe Löslichkeit in wässrigen Lösungen
  • In mehreren Farben erhältlich
  • Ideal für Western Blots, Durchflusszytometrie, Bildgebung und Mikroskopie, Mikrotiterplatten-Assays und mehr
    Eigenschaften von Alexa Fluor™ Farbstoffen
    Alexa Fluor™ Farbstoffe sind organisch fluoreszierende Farbstoffe, die für ein besseres Leistungsverhalten in der Bildgebung und anderen Markierungsprotokollen entwickelt wurden und eine verbesserte Photostabilität und Helligkeit und bessere Löslichkeit in wässrigen Lösungen aufweisen. Diese Farbstoffe sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und eignen sich für die meisten Bildgebungsanwendungen.
    Blockierung von endogenem Biotin
    Natürlich vorkommende Biotine können die Biotin-Streptavidin-Nachweismethoden beeinträchtigen. Nutzen Sie für Experimente mit fixierten und permeabilisierten Zellen unser Blocking-Kit für endogenes Biotin, um solche Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu beschränken.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    30 μg/ml
    0.5 mL
    Nasseis
    Alexa Fluor™
    Alexa Fluor Farbstoffe
    Alexa Fluor 488, kolloidales Gold
    Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) und vor Licht geschützt lagern.
    Flüssig
    Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2615798 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2023 Catalog NumberA32361
    Chargennummer2550781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2022 Catalog NumberA32361
    Chargennummer2387422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2021 Catalog NumberA32361
    Chargennummer2286318 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2021 Catalog NumberA32361
    Chargennummer2252932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2020 Catalog NumberA32361
    Name des Produkts
    Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Streptavidin, 10 nm colloidal gold conjugate > 0,5 ml
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.