Learn More
3M™ Qualitatives Dichtsitzprüfungs-Kit, bitter
Für den Atemschutz
Marke:  3M™ 7000051789
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12993731
Beschreibung
Beschreibung
  • Testkits und Zubehör, die Ihrem Unternehmen helfen, die OSHA-Anforderungen an die Dichtsitzprüfung für Atemschutzgeräte zu erfüllen.
  • Die Produkte können zur Dichtsitzprüfung mit allen Atemschutzmasken mit Partikelfilter oder Atemschutzgeräten mit Partikel-Vorfilter verwendet werden.
  • 3M Katalog Nr. 601, FT-13, FT-14, FT-15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kragen
Sorgen Sie für eine sichere Haubenumgebung
FT-15
OSHA
Prüfgerät für Passform FT10 und FT30
Videos
  • 3M - Fit test kit training video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Fit test kit training video
    Name des Produkts
    3M™ Qualitatives Dichtsitzprüfungs-Kit, bitter > Kragen