Learn More
Fisherbrand™ Etikettenband
GREENER_CHOICE
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
3.12 CHF - 6.24 CHF
Spezifikation
Format Klebeband
Produkttyp Etikettenband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasserfest, öl- und säurebeständig
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -10 bis 250 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17827301
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15951
Gelb 2 in.
6.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17817301
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15950
Weiß 2 in.
6.24 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17837301
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15952
Grün 2 in.
6.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17847301
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15953
Blau 2 in.
6.08 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17857301
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15954
Rot 2 in.
6.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17867301
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15958
Weiß 1,5 in.
6.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17877301
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15959
Lachsfarben 0,75 in.
3.12 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
  • Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
  • Beständig gegen Temperaturen von -23 bis +121 °C (-10 bis +250 °F)
  • Kerndurchmesser: 1 in.
  • Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
  • Haftet an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
Spezifikation
Spezifikation
Klebeband
Wasserfest, öl- und säurebeständig
-10 bis 250 °F
14 yd.
1 in.
Etikettenband
Je 1
-23 bis 121 °C
13 m
2,5 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Etikettenband