Learn More
Fisherbrand™ Etikettenband
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke: Fisherbrand™ 15951
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Beständig gegen Temperaturen von -23 bis +121 °C (-10 bis +250 °F)
- Kerndurchmesser: 1 in.
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
- Haftet an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
Spezifikation
Gelb | |
Etikettenband | |
Je 1 | |
-23 bis 121 °C | |
14 yd. | |
2 in. | |
2,5 cm |
Klebeband | |
Wasserfest, öl- und säurebeständig | |
-10 bis 250 °F | |
14 yd. x 2 in. | |
13 m | |
1 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1724810 | Analysenzertifikat | 19/02/2018 | 15951 |