Learn More
Fisherbrand™ Labeling Tape
Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
Marke: Fisherbrand™ 15950
4.61 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24160" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Beständig gegen Temperaturen von -23 bis +121 °C (-10 bis +250 °F)
- Kerndurchmesser: 1 in.
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
- Haftet an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
Spezifikation
Weiß | |
Etikettenband | |
Je 1 | |
-23 bis 121 °C | |
14 yd. | |
2 in. | |
2,5 cm |
Klebeband | |
Wasserfest, öl- und säurebeständig | |
-10 bis 250 °F | |
14 yd. x 2 in. | |
13 m | |
1 in. |