Learn More
Fisherbrand™ EPA-Glasfläschchen
Verpackt in unterteilten Kartons
510.18 CHF - 554.00 CHF
Specifications
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,1 in. |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Material | Borosilikatglas |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,74 in. |
Enthält | 0,125 Zoll Septen aus PTFE/Silikon, Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit offenem Deckel |
Includes: White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
11553552
![]() |
Fisherbrand™
02912379 |
40 ml | Durchsichtig |
554.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11563552
![]() |
Fisherbrand™
02912380 |
40 mL | Bernsteinfarben | N/A | ||||||
Description
Glasfläschchen für die Sammlung von Wasser- und Bodenproben für die flüchtige organische Analyse.
- Klares Fläschchen aus Borosilikatglas für allgemeine Analysen; braune Fläschchen für lichtempfindliche Materialien
- GPI-Gewinde, 24 bis 400
Compliance
Vorgereinigt, um die EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen zu erfüllen oder übertreffen
Specifications
1,1 in. | |
Borosilikatglas | |
0,125 Zoll Septen aus PTFE/Silikon, Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit offenem Deckel | |
Schraubverschluss | |
EPA |
28 mm | |
3,74 in. | |
Polypropylen | |
3,17 mm | |
Fläschchen |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ EPA-Glasfläschchen