Learn More
Fisherbrand™ EPA-Glasfläschchen
GREENER_CHOICE
Verpackt in unterteilten Kartons
Marke:  Fisherbrand™ 02912379
442.65 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11553552
  • 554.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Beschreibung
Beschreibung
Glasfläschchen für die Sammlung von Wasser- und Bodenproben für die flüchtige organische Analyse.
  • Klares Fläschchen aus Borosilikatglas für allgemeine Analysen; braune Fläschchen für lichtempfindliche Materialien
  • GPI-Gewinde, 24 bis 400
Compliance
Vorgereinigt, um die EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen zu erfüllen oder übertreffen
Spezifikation
Spezifikation
1,1 in.
28 mm
40 ml
3,74 in.
10 dr.
Polypropylen
95 mm
EPA
Durchsichtig
Borosilikatglas
Für allgemeine Analysen
0,125 Zoll Septen aus PTFE/Silikon, Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit offenem Deckel
40 mL
Schraubverschluss
3,17 mm
Fläschchen