Learn More
Fisherbrand™ EPA-Glasfläschchen
Verpackt in unterteilten Kartons
Marke: Fisherbrand™ 02912380
Includes: White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Beschreibung
Glasfläschchen für die Sammlung von Wasser- und Bodenproben für die flüchtige organische Analyse.
- Klares Fläschchen aus Borosilikatglas für allgemeine Analysen; braune Fläschchen für lichtempfindliche Materialien
- GPI-Gewinde, 24 bis 400
Compliance
Vorgereinigt, um die EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen zu erfüllen oder übertreffen
Spezifikation
1,1 in. | |
28 mm | |
40 mL | |
3,74 in. | |
10 dr. | |
Polypropylen | |
95 mm | |
EPA |
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
For light sensitive materials | |
0,125 Zoll Septen aus PTFE/Silikon, Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit offenem Deckel | |
40 mL | |
Schraubverschluss | |
3.17 mm | |
Fläschchen |