Learn More
Fisherbrand™ Electroporation Cuvettes Plus™
Die farbcodierten Einweg-Küvetten passen in die meisten Elektroporationsgeräte
93.00 CHF - 102.00 CHF
Spezifikation
Sterilität | Steril |
---|---|
Typ | Küvetten für Elektroporation |
Material | Polycarbonat |
Enthält | Integrierte Aluminiumelektroden |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Elektroporatoren |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Breite (metrisch) Spalt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Breite (metrisch) Spalt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15532423
|
Fisherbrand™
450150 |
90 μl | 1 mm |
93.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15542423
|
Fisherbrand™
450151 |
400 μl | 2 mm |
102.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15552423
|
Fisherbrand™
450152 |
800 μl | 4 mm |
93.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Einweg-Küvetten mit Farbcodierung sind mit den meisten Elektroporatoren kompatibel.
- Transparentes Polycarbonat medizinischer Qualität für gute Sichtbarkeit
- Poliertes Aluminium verringert die Taktfrequenz der Lichtbogenbildung
- Runde Kappe ermöglicht einhändige Entfernung
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert und einzeln verpackt
- FB102 verfügt über integrierte Aluminiumelektroden
Spezifikation
Steril | |
Polycarbonat | |
Elektroporatoren |
Küvetten für Elektroporation | |
Integrierte Aluminiumelektroden |