Learn More
Fisherbrand™ Electroporation Cuvettes Plus™
Die farbcodierten Einweg-Küvetten passen in die meisten Elektroporationsgeräte
Marke: Fisherbrand™ 450150
Beschreibung
Einweg-Küvetten mit Farbcodierung sind mit den meisten Elektroporatoren kompatibel.
- Transparentes Polycarbonat medizinischer Qualität für gute Sichtbarkeit
- Poliertes Aluminium verringert die Taktfrequenz der Lichtbogenbildung
- Runde Kappe ermöglicht einhändige Entfernung
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert und einzeln verpackt
- FB102 verfügt über integrierte Aluminiumelektroden
Spezifikation
Steril | |
90 μl | |
Integrierte Aluminiumelektroden | |
Elektroporatoren |
Küvetten für Elektroporation | |
Polycarbonat | |
1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Electroporation Cuvettes Plus™ > 1 mm-Abstand; 90 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur