Learn More
Fisherbrand™ Electroporation Cuvettes Plus™
Die farbcodierten Einweg-Küvetten passen in die meisten Elektroporationsgeräte
Marke:  Fisherbrand™ 450151
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15542423
  • 102.00 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einweg-Küvetten mit Farbcodierung sind mit den meisten Elektroporatoren kompatibel.
  • Transparentes Polycarbonat medizinischer Qualität für gute Sichtbarkeit
  • Poliertes Aluminium verringert die Taktfrequenz der Lichtbogenbildung
  • Runde Kappe ermöglicht einhändige Entfernung
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert und einzeln verpackt
  • FB102 verfügt über integrierte Aluminiumelektroden
Spezifikation
Spezifikation
Steril
400 μl
Integrierte Aluminiumelektroden
Elektroporatoren
Küvetten für Elektroporation
Polycarbonat
2 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Electroporation Cuvettes Plus™ > 2 mm-Abstand mit integrierten Aluminiumelektroden, Fassungsvermögen: 400 μ l