Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Aluminiumschalen mit geriffelten Seiten
Geeignet als Abdampf- und Allzweckschalen
21.05 CHF - 655.00 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Aluminium |
Form | Rund |
Typ | Wägeschale |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) oben | Innendurchmesser (metrisch) Basis | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) oben | Innendurchmesser (metrisch) Basis | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11729418
|
Fisherbrand™
08732105 |
20 mL | 43 mm | 40 mm |
410.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11739418
|
Fisherbrand™
08732106 |
60 mL | 64 mm | 59 mm |
635.00 CHF
1200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11749418
|
Fisherbrand™
08732107 |
75 mL | 62 mm | 46 mm |
655.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11784059
|
Fisherbrand™
08732109 |
500 mL | 180 mm | 137 mm |
26.60 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11774059
|
Fisherbrand™
08732108 |
200 mL | 109 mm | 77 mm |
21.05 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Fisherbrand™ Einweg-Aluminium-Schalen mit geriffelten Seiten sind kostengünstig genug für den einmaligen Gebrauch und eignen sich als Verdampfungs- und Allzweck-Schalen
Größere Schalen eignen sich hervorragend für die Lebensmittelverarbeitung.
- Aus leichtem Aluminium
- Flacher Boden
- Geriffelte oder leicht gerillte Seiten
- Gebördelter Rand
Spezifikation
Flach | |
Aluminium | |
Wägeschale |
Einwegprodukt | |
Rund | |
Verwendbar als Abdampf- und Allzweckschalen |