Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Aluminiumschalen mit geriffelten Seiten
Geeignet als Abdampf- und Allzweckschalen
Marke:  Fisherbrand™ 08732105
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11729418
  • 410.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
Fisherbrand™ Einweg-Aluminium-Schalen mit geriffelten Seiten sind kostengünstig genug für den einmaligen Gebrauch und eignen sich als Verdampfungs- und Allzweck-Schalen
Größere Schalen eignen sich hervorragend für die Lebensmittelverarbeitung.
  • Aus leichtem Aluminium
  • Flacher Boden
  • Geriffelte oder leicht gerillte Seiten
  • Gebördelter Rand
Specifications
Specifications
Flach
Einwegprodukt
Rund
Verwendbar als Abdampf- und Allzweckschalen
43 mm
20 mL
Aluminium
Wägeschale
40 mm
40 mm (Innensockel), 43 mm (innenliegendes Oberteil)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Einweg-Aluminiumschalen mit geriffelten Seiten > 20 ml