Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Aluminiumschalen mit geriffelten Seiten
Beschreibung
Fisherbrand™ Einweg-Aluminium-Schalen mit geriffelten Seiten sind kostengünstig genug für den einmaligen Gebrauch und eignen sich als Verdampfungs- und Allzweck-Schalen
Größere Schalen eignen sich hervorragend für die Lebensmittelverarbeitung.
- Aus leichtem Aluminium
- Flacher Boden
- Geriffelte oder leicht gerillte Seiten
- Gebördelter Rand
Spezifikation
Flach | |
Einwegprodukt | |
Rund | |
Verwendbar als Abdampf- und Allzweckschalen | |
62 mm |
75 mL | |
Aluminium | |
Wägeschale | |
46 mm | |
46 mm (Innensockel), 62 mm (innenliegendes Oberteil) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Aluminiumschalen mit geriffelten Seiten > 75 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur