Learn More
Fisherbrand™ Kühlblock
Fisherbrand Kühlblock aus Aluminiumlegierung hält Proben vor und während des Gefriervorgangs an ihrem Platz fest.
181.00 CHF - 212.73 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Aluminium
Form Rechteck
Produkttyp Kryoblock
Menge 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16100381
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13131012
30 (1 bis 2 ml Kryofläschchen)
212.73 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17547026
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
13131013
0,2 ml PCR-Röhrchenstreifen
181.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Spezifikation
Schwarz
Rechteck
1
-86 °C
16,3 cm
4,3 cm
Aluminium
Kryoblock
-122,8 °F
119 x 101 x 38 mm
12,2 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kühlblock