Learn More
Fisherbrand™ Kühlblock
Fisherbrand Kühlblock aus Aluminiumlegierung hält Proben vor und während des Gefriervorgangs an ihrem Platz fest.
Marke: Fisherbrand™ 13131013
Spezifikation
0,2 ml PCR-Röhrchenstreifen | |
Aluminium | |
96 (0,2 ml PCR-Röhrchenstreifen) | |
1 | |
-86 °C | |
16,3cm | |
4,3 cm |
Schwarz | |
Rechteck | |
Kryoblock | |
-122,8 °F | |
119 x 101 x 38 mm | |
12,2 cm |