Learn More
Fisherbrand™ Kühlblock
Fisherbrand Kühlblock aus Aluminiumlegierung hält Proben vor und während des Gefriervorgangs an ihrem Platz fest.
Marke:  Fisherbrand™ 13131012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16100381
  • 210.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
30 (1 bis 2 ml Kryofläschchen)
Aluminium
null
Kryoblock
-122,8 °F
119 x 101 x 38 mm
12,2 cm
Schwarz
Rechteck
30 (1 bis 2 ml Kryofläschchen)
1
-86 °C
16,3 cm
4,3 cm