Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Midi-Plus im Breitformat, 1.5 mm dick
Für den Einsatz mit horizontalen Midi-Plus-Geleinheiten im Breitformat.
Marke:  Fisherbrand™ FHU13W2-C1.5-16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11503402
  • 51.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Zur Maximierung des Probenvolumens
  • Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
  • Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
  • Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
  • Kämme für 12, 25 und 50 Proben sind mit dem Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Kamm
Je 1 x
78 μ l
Midi-Plus horizontale Gel-Einheiten im Breitformat
16
1.5 mm
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:24
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:24
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Midi-Plus im Breitformat, 1.5 mm dick > Probengröße: 16; Stärke: 1.5 mm