Learn More
Fisherbrand™ Latexbirne für kleine Pipetten, Latexbirne
Flexible, einfach anzubringende Glühlampen
37.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit | Medikamententropfer, kleine Pipette |
Anzahl Kanäle | 1 |
Typ | Latexbirne |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Arzneimitteltropfer und kleine Pipetten |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Kompatible Spitzen | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Kompatible Spitzen | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15374750
|
Fisherbrand™
0344821 |
1 ml | Naturfarben | 5 mm | Latexbirne |
37.00 CHF
72 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Flexible, einfach anzubringende Glühlampen
- Aus Naturkautschuk oder Latex
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Entwickelt für die Verwendung mit Pasteur-Pipetten, kleinen Pipetten und medizinischen Tropfern
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
1 | |
Arzneimitteltropfer und kleine Pipetten |
Medikamententropfer, kleine Pipette | |
Latexbirne |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Latexbirne für kleine Pipetten, Latexbirne