Learn More
Fisherbrand™ Bitran™ Probenaufbewahrungsbeutel
Wahl zwischen Saranex™ Geruchsschutzfolie für langfristige Lagerung oder Polyethylen für kurzfristige Lagerung
Marke:  Fisherbrand™ 19240093
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16488115
  • 213.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wahl zwischen Saranex™ Geruchsschutzfolie für langfristige Lagerung oder Polyethylen für kurzfristige Lagerung
  • Zum Sammeln, Transportieren und Lagern von Gewebeproben
  • Minimieren Sie den Lagerraum, und verhindern Sie Undichtheiten, Brüche und Kontaminationen
  • Wiederverschließbarer doppelt schließender Reißverschluss
  • Für die Lagerung von Geweben und Fixiermitteln und zur Verwendung als anaerobe Mini-Umgebungen vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
Reißverschlussdichtung
250
2 in.
4 in.
Saranex Geruchtskontrollfolie
2 x 4 in. (5,1 x 10,2 cm)
5,1 cm
10,2 cm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bitran™ Probenaufbewahrungsbeutel > Saranex; Größe: 2 x4 Zoll.