Learn More
Fisherbrand™ Bitran™ Probenaufbewahrungsbeutel
Wahl zwischen Saranex™ Geruchsschutzfolie für langfristige Lagerung oder Polyethylen für kurzfristige Lagerung
213.00 CHF
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Material | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Material | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16488115
|
Fisherbrand™
19240093 |
2 x 4 in. (5,1 x 10,2 cm) | Saranex Geruchtskontrollfolie | 5,1 cm | 10,2 cm |
213.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Wahl zwischen Saranex™ Geruchsschutzfolie für langfristige Lagerung oder Polyethylen für kurzfristige Lagerung
- Zum Sammeln, Transportieren und Lagern von Gewebeproben
- Minimieren Sie den Lagerraum, und verhindern Sie Undichtheiten, Brüche und Kontaminationen
- Wiederverschließbarer doppelt schließender Reißverschluss
- Für die Lagerung von Geweben und Fixiermitteln und zur Verwendung als anaerobe Mini-Umgebungen vorgesehen
Spezifikation
Reißverschlussdichtung |