Learn More
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss
Sichere, kontaminantenfreie und komforme Behälter sorgen für zuverlässige Analyseergebnisse
Marke: Fisherbrand™ 14955178
Beschreibung
Sichere, schadstofffreie, geschmeidige Behälter für zuverlässige Analyseergebnisse
- Sicher
- Schadstofffrei
- Geschmeidig
Spezifikation
27 oz. | |
Runddraht | |
Polyethylen | |
3 mil | |
12 in. | |
4,5 in. |
800 mL | |
Durchsichtig | |
Steril | |
12 x 4.5 in. | |
30,5 cm | |
11,4 cm |